Merck
COM448630958
Combi-Blocks, Inc.
Ethyl 1-benzyl-4-trifluoromethylpyrrolidine-3-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥41,400
5 G
¥119,800
10 G
¥204,100
25 G
¥400,600
ベンダーカタログ番号: OT-1522-1G
¥41,400
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥41,400
5 G
¥119,800
10 G
¥204,100
25 G
¥400,600
About This Item
CAS番号:
分子量:
301.31
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: OT-1522-1G
¥41,400
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
ethyl 1-benzyl-4-(trifluoromethyl)pyrrolidine-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C15H18F3NO2/c1-2-21-14(20)12-9-19(10-13(12)15(16,17)18)8-11-6-4-3-5-7-11/h3-7,12-13H,2,8-10H2,1H3
InChI Key
SJIVVBIUXVKZDK-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-1522
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-1522
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)