Merck
COM448630098
Combi-Blocks, Inc.
4-bromo-N-(2-chloroethyl)benzenesulfonamide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥21,500
5 G
¥49,600
ベンダーカタログ番号: OT-0096-1G
¥21,500
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥21,500
5 G
¥49,600
About This Item
CAS番号:
分子量:
298.59
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: OT-0096-1G
¥21,500
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
4-bromo-N-(2-chloroethyl)benzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C8H9BrClNO2S/c9-7-1-3-8(4-2-7)14(12,13)11-6-5-10/h1-4,11H,5-6H2
InChI Key
IQQUVNLTSMUXLK-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-0096
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-0096
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)