Merck
COM448630057
Combi-Blocks, Inc.
3-Ethoxy-2-fluorobenzonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
165.17
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
3-ethoxy-2-fluorobenzonitrile
Inchi Code
1S/C9H8FNO/c1-2-12-8-5-3-4-7(6-11)9(8)10/h3-5H,2H2,1H3
InChI Key
NRUNOKNBZYDSTD-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-0032
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-0032
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)