Merck
COM448623015
Combi-Blocks, Inc.
N-Ethyl 1-BOC-piperidine-4-carboxamide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥35,600
5 G
¥110,500
ベンダーカタログ番号: LD-0970-1G
¥35,600
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥35,600
5 G
¥110,500
About This Item
CAS番号:
分子量:
256.35
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: LD-0970-1G
¥35,600
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
tert-butyl 4-[(ethylamino)carbonyl]-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C13H24N2O3/c1-5-14-11(16)10-6-8-15(9-7-10)12(17)18-13(2,3)4/h10H,5-9H2,1-4H3,(H,14,16)
InChI Key
UXEYNQCEJHEOEK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerated
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-0970
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-0970
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)