Merck
COM448622946
Combi-Blocks, Inc.
tert-Butyl 4-(cyclopropylcarbamoyl)piperidine-1-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥33,200
5 G
¥101,100
ベンダーカタログ番号: LD-0881-1G
¥33,200
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥33,200
5 G
¥101,100
About This Item
CAS番号:
分子量:
268.36
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: LD-0881-1G
¥33,200
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
tert-butyl 4-[(cyclopropylamino)carbonyl]-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C14H24N2O3/c1-14(2,3)19-13(18)16-8-6-10(7-9-16)12(17)15-11-4-5-11/h10-11H,4-9H2,1-3H3,(H,15,17)
InChI Key
HDHRMBMUQBBAJI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerated
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-0881
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-0881
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)