Merck
COM448622789
Combi-Blocks, Inc.
3-[4-(Carboxymethyl)phenyl]-5-fluorobenzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥35,600
5 G
¥91,700
10 G
¥147,900
25 G
¥288,300
ベンダーカタログ番号: LD-0586-1G
¥35,600
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥35,600
5 G
¥91,700
10 G
¥147,900
25 G
¥288,300
About This Item
CAS番号:
分子量:
274.25
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: LD-0586-1G
¥35,600
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
Iupac Name
4'-(carboxymethyl)-5-fluoro[1,1'-biphenyl]-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C15H11FO4/c16-13-7-11(6-12(8-13)15(19)20)10-3-1-9(2-4-10)5-14(17)18/h1-4,6-8H,5H2,(H,17,18)(H,19,20)
InChI Key
VNTTWTGOAWBVFW-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-0586
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-0586
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)