Merck
COM448620832
Combi-Blocks, Inc.
N,N-Diethyl 2-Bromo-4-trifluoromethoxybenzenesulfonamide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥21,500
5 G
¥49,600
ベンダーカタログ番号: HC-6409-1G
¥21,500
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥21,500
5 G
¥49,600
About This Item
CAS番号:
分子量:
376.19
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: HC-6409-1G
¥21,500
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2-bromo-N,N-diethyl-4-(trifluoromethoxy)benzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C11H13BrF3NO3S/c1-3-16(4-2)20(17,18)10-6-5-8(7-9(10)12)19-11(13,14)15/h5-7H,3-4H2,1-2H3
InChI Key
TZYAQTDLDGIJMK-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-6409
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-6409
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)