Merck
COM448620816
Combi-Blocks, Inc.
1-(3,4-Dichlorophenyl)pyrrolidine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥16,900
5 G
¥35,600
25 G
¥63,700
100 G
¥147,900
ベンダーカタログ番号: HC-6388-1G
¥16,900
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥16,900
5 G
¥35,600
25 G
¥63,700
100 G
¥147,900
About This Item
CAS番号:
分子量:
216.11
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: HC-6388-1G
¥16,900
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
1-(3,4-dichlorophenyl)pyrrolidine
Inchi Code
1S/C10H11Cl2N/c11-9-4-3-8(7-10(9)12)13-5-1-2-6-13/h3-4,7H,1-2,5-6H2
InChI Key
IQYQDUDDTDRSLW-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-6388
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-6388
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)