Merck
COM448620778
Combi-Blocks, Inc.
2-Bromo-6-(piperidin-1-yl)pyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥21,500
5 G
¥42,600
10 G
¥59,000
25 G
¥112,800
ベンダーカタログ番号: HC-6331-1G
¥21,500
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥21,500
5 G
¥42,600
10 G
¥59,000
25 G
¥112,800
About This Item
CAS番号:
分子量:
241.13
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: HC-6331-1G
¥21,500
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2-bromo-6-(1-piperidinyl)pyridine
Inchi Code
1S/C10H13BrN2/c11-9-5-4-6-10(12-9)13-7-2-1-3-8-13/h4-6H,1-3,7-8H2
InChI Key
YHQZMCNKHWPFBS-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-6331
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-6331
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)