Merck
COM448620238
Combi-Blocks, Inc.
[4-(Pyrrol-1-yl)phenyl]methanamine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥35,600
5 G
¥91,700
10 G
¥119,800
25 G
¥232,100
100 G
¥569,100
ベンダーカタログ番号: HC-3910-1G
¥35,600
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥35,600
5 G
¥91,700
10 G
¥119,800
25 G
¥232,100
100 G
¥569,100
About This Item
CAS番号:
分子量:
208.69
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: HC-3910-1G
¥35,600
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
Iupac Name
[4-(1H-pyrrol-1-yl)phenyl]methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H12N2.ClH/c12-9-10-3-5-11(6-4-10)13-7-1-2-8-13;/h1-8H,9,12H2;1H
InChI Key
FINGFRBGAKNYGM-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-3910
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-3910
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)