Merck
COM448620233
Combi-Blocks, Inc.
2-[(3-Methyloxetan-3-yl)methyl]isoindole-1,3-dione
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥26,200
5 G
¥63,700
10 G
¥105,800
ベンダーカタログ番号: HC-3904-1G
¥26,200
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥26,200
5 G
¥63,700
10 G
¥105,800
About This Item
CAS番号:
分子量:
231.25
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: HC-3904-1G
¥26,200
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2-[(3-methyl-3-oxetanyl)methyl]-1H-isoindole-1,3(2H)-dione
Inchi Code
1S/C13H13NO3/c1-13(7-17-8-13)6-14-11(15)9-4-2-3-5-10(9)12(14)16/h2-5H,6-8H2,1H3
InChI Key
LURDIDJVEDPPTF-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-3904
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-3904
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)