Merck
COM448619608
Combi-Blocks, Inc.
N-Methyl 2-bromo-4-chloroaniline hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥33,200
5 G
¥110,500
ベンダーカタログ番号: HC-2882-1G
¥33,200
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥33,200
5 G
¥110,500
About This Item
CAS番号:
分子量:
256.96
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: HC-2882-1G
¥33,200
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
Iupac Name
2-bromo-4-chloro-N-methylaniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H7BrClN.ClH/c1-10-7-3-2-5(9)4-6(7)8;/h2-4,10H,1H3;1H
InChI Key
MTOMIVPYZKFEBW-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-2882
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-2882
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)