Merck
COM448617625
Combi-Blocks, Inc.
1-(3,4-Dichlorophenyl)cyclopentane-1-carboxamide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥35,600
5 G
¥91,700
10 G
¥147,900
ベンダーカタログ番号: CA-5437-1G
¥35,600
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥35,600
5 G
¥91,700
10 G
¥147,900
About This Item
CAS番号:
分子量:
258.15
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: CA-5437-1G
¥35,600
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
1-(3,4-dichlorophenyl)cyclopentanecarboxamide
Inchi Code
1S/C12H13Cl2NO/c13-9-4-3-8(7-10(9)14)12(11(15)16)5-1-2-6-12/h3-4,7H,1-2,5-6H2,(H2,15,16)
InChI Key
JCQBZQLOPIVNEN-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?CA-5437
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?CA-5437
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)