Merck
COM448617408
Combi-Blocks, Inc.
3-Butoxy-4-chlorobenzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥16,900
5 G
¥35,600
25 G
¥91,700
100 G
¥236,800
ベンダーカタログ番号: CA-5116-1G
¥16,900
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥16,900
5 G
¥35,600
25 G
¥91,700
100 G
¥236,800
About This Item
CAS番号:
分子量:
228.68
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: CA-5116-1G
¥16,900
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
3-butoxy-4-chlorobenzoic acid
Inchi Code
1S/C11H13ClO3/c1-2-3-6-15-10-7-8(11(13)14)4-5-9(10)12/h4-5,7H,2-3,6H2,1H3,(H,13,14)
InChI Key
VRKIJXYNWBDRJJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?CA-5116
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?CA-5116
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)