Merck
COM448617159
Combi-Blocks, Inc.
4'-Acetylbiphenyl-3-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥44,900
5 G
¥119,800
ベンダーカタログ番号: CA-4841-1G
¥44,900
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥44,900
5 G
¥119,800
About This Item
CAS番号:
分子量:
240.26
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: CA-4841-1G
¥44,900
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
4'-acetyl[1,1'-biphenyl]-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C15H12O3/c1-10(16)11-5-7-12(8-6-11)13-3-2-4-14(9-13)15(17)18/h2-9H,1H3,(H,17,18)
InChI Key
VKTBJVVRKRBWDI-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?CA-4841
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?CA-4841
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)