Merck
COM448616961
Combi-Blocks, Inc.
Ethyl 5-bromo-2-nitrobenzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥16,900
5 G
¥35,600
25 G
¥91,700
100 G
¥236,800
ベンダーカタログ番号: CA-4600-1G
¥16,900
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥16,900
5 G
¥35,600
25 G
¥91,700
100 G
¥236,800
About This Item
CAS番号:
分子量:
274.07
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: CA-4600-1G
¥16,900
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
ethyl 5-bromo-2-nitrobenzoate
Inchi Code
1S/C9H8BrNO4/c1-2-15-9(12)7-5-6(10)3-4-8(7)11(13)14/h3-5H,2H2,1H3
InChI Key
PMUKXBWMOBHXHK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?CA-4600
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?CA-4600
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)