Merck
COM448615728
Combi-Blocks, Inc.
4-Fluoro-3-propanoylphenylboronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
195.99
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
4-fluoro-3-propionylphenylboronic acid
Inchi Code
1S/C9H10BFO3/c1-2-9(12)7-5-6(10(13)14)3-4-8(7)11/h3-5,13-14H,2H2,1H3
InChI Key
HPOHGJFFCSHEMG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?BB-6990
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?BB-6990
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)