Merck
COM448614801
Combi-Blocks, Inc.
4-[(3-Fluorophenyl)(hydroxy)methyl]phenylboronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
246.05
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
4-[(3-fluorophenyl)(hydroxy)methyl]phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C13H12BFO3/c15-12-3-1-2-10(8-12)13(16)9-4-6-11(7-5-9)14(17)18/h1-8,13,16-18H
InChI Key
KQKCINWLQAXWDS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerated
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?BB-4466
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?BB-4466
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)