Merck
COM448613100
Combi-Blocks, Inc.
(6-Fluoro-1-methyl-1,3-benzodiazol-5-yl)boronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
193.97
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
(6-fluoro-1-methyl-1H-benzo[d]imidazol-5-yl)boronic acid
Inchi Code
1S/C8H8BFN2O2/c1-12-4-11-7-2-5(9(13)14)6(10)3-8(7)12/h2-4,13-14H,1H3
InChI Key
GVUQQOCHHRPIMT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?BB-0369
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?BB-0369
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)