Merck
COM448613034
Combi-Blocks, Inc.
(2-Cyano-4,5-difluorophenyl)boronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
182.92
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
(2-cyano-4,5-difluorophenyl)boronic acid
Inchi Code
1S/C7H4BF2NO2/c9-6-1-4(3-11)5(8(12)13)2-7(6)10/h1-2,12-13H
InChI Key
MQZKXUUUSIAJDE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Freezer
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?BB-0298
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?BB-0298
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)