Merck
COM448611782
Combi-Blocks, Inc.
3-Bromo-4-thiocyanatoaniline
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥14,500
5 G
¥28,600
25 G
¥73,000
ベンダーカタログ番号: AN-1411-1G
¥14,500
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥14,500
5 G
¥28,600
25 G
¥73,000
About This Item
CAS番号:
分子量:
229.1
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: AN-1411-1G
¥14,500
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
4-amino-2-bromophenyl thiocyanate
Inchi Code
1S/C7H5BrN2S/c8-6-3-5(10)1-2-7(6)11-4-9/h1-3H,10H2
InChI Key
WPPDBNWAJPCNEU-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?AN-1411
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?AN-1411
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)