Merck
CIAH998D8693
ChemScene LLC (Preferred Partner)
5-Fluorobenzofuran-3-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
180.14
MDL番号:
Iupac Name
5-fluoro-1-benzofuran-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H5FO3/c10-5-1-2-8-6(3-5)7(4-13-8)9(11)12/h1-4H,(H,11,12)
InChI Key
CNGNGGBYKPBLCU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/147373-09-9.html
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0475083.pdf