Merck
CIAH998D7D8D
ChemScene LLC (Preferred Partner)
3-Amino-3-(2-fluorophenyl)propan-1-ol hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥19,500
5 G
¥42,600
ベンダーカタログ番号: CS-0628625-1G
¥19,500
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥19,500
5 G
¥42,600
About This Item
CAS番号:
分子量:
205.66
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: CS-0628625-1G
¥19,500
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
3-amino-3-(2-fluorophenyl)-1-propanol hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H12FNO.ClH/c10-8-4-2-1-3-7(8)9(11)5-6-12;/h1-4,9,12H,5-6,11H2;1H
InChI Key
PKUAQPDWVHLZMJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at room temperature, keep dry and cool
Salt Data
Hydrochloride
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.chemscene.com/1379915-20-4.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)