Merck
CIAH9917968A
ChemScene LLC (Preferred Partner)
2,2-Dimethylchroman-6-sulfonyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
260.74
MDL番号:
Iupac Name
2,2-dimethyl-6-chromanesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C11H13ClO3S/c1-11(2)6-5-8-7-9(16(12,13)14)3-4-10(8)15-11/h3-4,7H,5-6H2,1-2H3
InChI Key
UUQKIRXYJVLZAJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4C, sealed storage, away from moisture
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/131880-55-2.html
ピクトグラム
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0199305.pdf