Merck
CIAH98D1F873
ChemScene LLC (Preferred Partner)
tert-Butyl 4-(2-aminophenyl)piperidine-1-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
276.38
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl 4-(2-aminophenyl)-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C16H24N2O2/c1-16(2,3)20-15(19)18-10-8-12(9-11-18)13-6-4-5-7-14(13)17/h4-7,12H,8-11,17H2,1-3H3
InChI Key
BSLRAYZVIBFRQQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4C, protect from light
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.chemscene.com/199105-03-8.html