Merck
CIAH98D1F2A9
ChemScene LLC (Preferred Partner)
4-Bromo-2-ethoxyaniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
216.08
MDL番号:
Iupac Name
4-bromo-2-ethoxyaniline
Inchi Code
1S/C8H10BrNO/c1-2-11-8-5-6(9)3-4-7(8)10/h3-5H,2,10H2,1H3
InChI Key
FRYQWMDMRFFGRO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4C, protect from light
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/57279-73-9.html
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0534782.pdf