Merck
CIAH98ABF3AE
ChemScene LLC (Preferred Partner)
2-Chloro-4,5-dimethylaniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
155.63
MDL番号:
bp
248.7+-35.0 C at 760 mmHg
mp
85.0-86.5 C
Iupac Name
2-chloro-4,5-dimethylaniline
Inchi Code
1S/C8H10ClN/c1-5-3-7(9)8(10)4-6(5)2/h3-4H,10H2,1-2H3
InChI Key
CJZAXFZHDSZLRR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4C, protect from light
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/1585-13-3.html
Boiling point
248.7+-35.0 C at 760 mmHg
Melting Point
85.0-86.5 C
ピクトグラム
Signal Word
Warning
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0061243.pdf