Merck
CIAH9884F755
ChemScene LLC (Preferred Partner)
Thalidomide-O-amido-PEG2-C2-NH2 (hydrochloride)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 MG
¥44,100
50 MG
¥59,500
100 MG
¥81,500
250 MG
¥168,100
ベンダーカタログ番号: CS-0120478-25MG
¥44,100
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
25 MG
¥44,100
50 MG
¥59,500
100 MG
¥81,500
250 MG
¥168,100
About This Item
CAS番号:
分子量:
498.92
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: CS-0120478-25MG
¥44,100
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
N-(2-(2-(2-aminoethoxy)ethoxy)ethyl)-2-((2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)-1,3-dioxoisoindolin-4-yl)oxy)acetamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C21H26N4O8.ClH/c22-6-8-31-10-11-32-9-7-23-17(27)12-33-15-3-1-2-13-18(15)21(30)25(20(13)29)14-4-5-16(26)24-19(14)28;/h1-3,14H,4-12,22H2,(H,23,27)(H,24,26,28);1H
InChI Key
CPJQBYYTYFGXKD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4C
Salt Data
Hydrochloride
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/2376990-30-4.html
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0120478.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)