Merck
CIAH987F414A
ChemScene LLC (Preferred Partner)
Cyclooct-4-en-1-ylmethanamine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
175.7
MDL番号:
Iupac Name
(Z)-cyclooct-4-en-1-ylmethanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H17N.ClH/c10-8-9-6-4-2-1-3-5-7-9;/h1-2,9H,3-8,10H2;1H/b2-1-;
InChI Key
XHNMFGDMTSOSRM-ODZAUARKSA-N
保管温度
4C
Salt Data
Hydrochloride
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/2138816-85-8.html
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0310800.pdf