Merck
CIAH987F4036
ChemScene LLC (Preferred Partner)
2-Ethoxy-n-methylbenzamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
179.22
MDL番号:
Iupac Name
2-ethoxy-N-methylbenzamide
Inchi Code
1S/C10H13NO2/c1-3-13-9-7-5-4-6-8(9)10(12)11-2/h4-7H,3H2,1-2H3,(H,11,12)
InChI Key
LKMUDFIWFHZKIQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/21276-34-6.html
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0253604.pdf