Merck
CIAH987F2984
ChemScene LLC (Preferred Partner)
tert-Butyl 4-(5-phenyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)piperidine-1-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
329.4
Iupac Name
tert-butyl 4-(5-phenyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)piperidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C18H23N3O3/c1-18(2,3)24-17(22)21-11-9-14(10-12-21)16-20-19-15(23-16)13-7-5-4-6-8-13/h4-8,14H,9-12H2,1-3H3
InChI Key
KRFMLZFLQRQWIN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/280110-70-5.html
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0136777.pdf