Merck
CIAH987EDBBC
ChemScene LLC (Preferred Partner)
1-Methyl-4-nitronaphthalene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
187.2
MDL番号:
bp
321.94 C at 760 mmHg
mp
71.5 C
Iupac Name
1-methyl-4-nitronaphthalene
Inchi Code
1S/C11H9NO2/c1-8-6-7-11(12(13)14)10-5-3-2-4-9(8)10/h2-7H,1H3
InChI Key
FRLVKAJKOYFHKQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/880-93-3.html
Boiling point
321.94 C at 760 mmHg
Melting Point
71.5 C
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0197767.pdf