Merck
CH6H9A56B8E8
Chem Impex International, Inc.
Boc-L-phenylglycine N-hydroxysuccinimide ester
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥18,900
5 G
¥50,200
25 G
¥188,900
100 G
¥601,900
ベンダーカタログ番号: 04015-1G
¥18,900
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥18,900
5 G
¥50,200
25 G
¥188,900
100 G
¥601,900
About This Item
CAS番号:
分子量:
348.36
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 04015-1G
¥18,900
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
mp
147 - 151 C
Iupac Name
2,5-dioxopyrrolidin-1-yl 2-((tert-butoxycarbonyl)amino)-2-phenylacetate
Inchi Code
1S/C17H20N2O6/c1-17(2,3)24-16(23)18-14(11-7-5-4-6-8-11)15(22)25-19-12(20)9-10-13(19)21/h4-8,14H,9-10H2,1-3H3,(H,18,23)
InChI Key
JPEHHKZULQJYEW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at 0 - 8 C
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
RT
Physical Form
White crystal powder
Product Link
https://www.chemimpex.com/product/productinfo/boc-l-phenylglycine-i-n-i-hydroxysuccinimide-ester/2727?cid=0
Melting Point
147 - 151 C
MSDS
https://www.chemimpex.com/product/productinfo/boc-l-phenylglycine-i-n-i-hydroxysuccinimide-ester/2727?cid=0
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)