Merck
CH6447917108
Chem Impex International, Inc.
Succinimidyl-4-hydroxybenzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 MG
¥20,800
100 MG
¥31,700
250 MG
¥53,300
1 G
¥156,800
5 G
¥584,500
ベンダーカタログ番号: 23051-25MG
¥20,800
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
25 MG
¥20,800
100 MG
¥31,700
250 MG
¥53,300
1 G
¥156,800
5 G
¥584,500
About This Item
CAS番号:
分子量:
235.2
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 23051-25MG
¥20,800
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
mp
175-176 C
Iupac Name
1-[(4-hydroxybenzoyl)oxy]-2,5-pyrrolidinedione
Inchi Code
1S/C11H9NO5/c13-8-3-1-7(2-4-8)11(16)17-12-9(14)5-6-10(12)15/h1-4,13H,5-6H2
InChI Key
VNYWLZQNCWMIQP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at 0-8C
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
RT
Product Link
https://www.chemimpex.com/product/productinfo/succinimidyl-4-hydroxybenzoate/13623?cid=0
Melting Point
175-176 C
MSDS
https://www.chemimpex.com/product/productinfo/succinimidyl-4-hydroxybenzoate/13623?cid=0
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)