Merck
C12H94457ABB
Chemcia Scientific, LLC
3-Chloro-7-methoxy-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥103,600
1 G
¥145,100
2.5 G
¥283,300
ベンダーカタログ番号: BB20-2443A-500MG
¥103,600
21日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥103,600
1 G
¥145,100
2.5 G
¥283,300
About This Item
分子量:
183.6
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: BB20-2443A-500MG
¥103,600
21日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
Iupac Name
3-chloro-7-methoxy-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine
Inchi Code
1S/C7H6ClN3O/c1-12-7-5-4(2-3-9-7)6(8)11-10-5/h2-3H,1H3,(H,10,11)
InChI Key
GKZKZJJXMXIPGI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
0-5C
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
White Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=9373
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=9373
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)