Merck
C12H94457AB3
Chemcia Scientific, LLC
(4-Nitro-3-trifluoromethyl-phenyl)-methanol
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥87,500
1 G
¥122,000
2.5 G
¥237,200
ベンダーカタログ番号: BB20-5419-500MG
¥87,500
21日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥87,500
1 G
¥122,000
2.5 G
¥237,200
About This Item
CAS番号:
分子量:
221.14
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: BB20-5419-500MG
¥87,500
21日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
[4-nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl]methanol
Inchi Code
1S/C8H6F3NO3/c9-8(10,11)6-3-5(4-13)1-2-7(6)12(14)15/h1-3,13H,4H2
InChI Key
YTSGMLAGABTMQP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
0-5C
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
Brown Liquid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=7768
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=7768
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)