Merck
C12H774CD815
Chemcia Scientific, LLC
7-Bromo-2-methyl-3H-benzoimidazole-5-carboxylic acid methyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥76,000
1 G
¥105,900
2.5 G
¥203,800
ベンダーカタログ番号: BB20-3433B-500MG
¥76,000
21日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥76,000
1 G
¥105,900
2.5 G
¥203,800
About This Item
分子量:
269.1
ベンダーカタログ番号: BB20-3433B-500MG
¥76,000
21日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
Iupac Name
methyl 4-bromo-2-methyl-1H-benzo[d]imidazole-6-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H9BrN2O2/c1-5-12-8-4-6(10(14)15-2)3-7(11)9(8)13-5/h3-4H,1-2H3,(H,12,13)
InChI Key
SIJZVASUNWXDEQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
0-5C
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
Light Yellow Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=10613
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=10613
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)