Merck
C12H316CF5A9
Chemcia Scientific, LLC
2-Amino-4-chloro-5-fluoro-phenol
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥69,100
1 G
¥140,500
2.5 G
¥283,300
ベンダーカタログ番号: BB20-9204-250MG
¥69,100
21日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥69,100
1 G
¥140,500
2.5 G
¥283,300
About This Item
CAS番号:
分子量:
161.56
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: BB20-9204-250MG
¥69,100
21日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
Iupac Name
2-amino-4-chloro-5-fluorophenol
Inchi Code
1S/C6H5ClFNO/c7-3-1-5(9)6(10)2-4(3)8/h1-2,10H,9H2
InChI Key
AWOZTRYVCFNPGF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
0-5C
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
Brown Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=11584
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=11584
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)