Merck
C12H316CF18E
Chemcia Scientific, LLC
7-Fluoro-imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid ethyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥65,600
1 G
¥90,900
2.5 G
¥175,000
5 G
¥283,300
ベンダーカタログ番号: BB20-6988-500MG
¥65,600
21日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥65,600
1 G
¥90,900
2.5 G
¥175,000
5 G
¥283,300
About This Item
CAS番号:
分子量:
208.19
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: BB20-6988-500MG
¥65,600
21日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
ethyl 7-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H9FN2O2/c1-2-15-10(14)8-6-12-9-5-7(11)3-4-13(8)9/h3-6H,2H2,1H3
InChI Key
YJISWZLKSURKFM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
0-5C
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
White Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=7036
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=7036
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)