Merck
C12H316CF16C
Chemcia Scientific, LLC
3,5-Dibromo-2-methoxymethoxy-benzonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
320.97
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
3,5-dibromo-2-(methoxymethoxy)benzonitrile
Inchi Code
1S/C9H7Br2NO2/c1-13-5-14-9-6(4-12)2-7(10)3-8(9)11/h2-3H,5H2,1H3
InChI Key
KDWUSRFMNVXAHS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
0-5C
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
White Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=7011
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=7011
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)