Merck
C12H316CF08A
Chemcia Scientific, LLC
2-(3,5-Dibromo-phenyl)-ethanol
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥27,600
5 G
¥64,400
25 G
¥178,500
ベンダーカタログ番号: BB20-6606-1G
¥27,600
21日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥27,600
5 G
¥64,400
25 G
¥178,500
About This Item
CAS番号:
分子量:
279.96
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: BB20-6606-1G
¥27,600
21日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2-(3,5-dibromophenyl)ethanol
Inchi Code
1S/C8H8Br2O/c9-7-3-6(1-2-11)4-8(10)5-7/h3-5,11H,1-2H2
InChI Key
KDZNJKNFSLPZJC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
0-5C
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
White Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=6370
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=6370
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)