Merck
C12H316CF05B
Chemcia Scientific, LLC
3-Bromo-2-hydroxymethyl-phenol
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥44,900
1 G
¥61,000
5 G
¥187,700
ベンダーカタログ番号: CC00-9522-500MG
¥44,900
21日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥44,900
1 G
¥61,000
5 G
¥187,700
About This Item
CAS番号:
分子量:
203.04
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: CC00-9522-500MG
¥44,900
21日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
3-bromo-2-(hydroxymethyl)phenol
Inchi Code
1S/C7H7BrO2/c8-6-2-1-3-7(10)5(6)4-9/h1-3,9-10H,4H2
InChI Key
URVBYANBZXJPEM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
0-5C
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
Off-White Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=6269
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=6269
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)