Merck
C12H316CEFC9
Chemcia Scientific, LLC
7-Fluoro-6-methyl-3H-quinazolin-4-one
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥100,200
1 G
¥141,600
2.5 G
¥273,000
5 G
¥411,200
ベンダーカタログ番号: BB20-4102A-500MG
¥100,200
21日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥100,200
1 G
¥141,600
2.5 G
¥273,000
5 G
¥411,200
About This Item
CAS番号:
分子量:
178.17
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: BB20-4102A-500MG
¥100,200
21日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
7-fluoro-6-methyl-4(3H)-quinazolinone
Inchi Code
1S/C9H7FN2O/c1-5-2-6-8(3-7(5)10)11-4-12-9(6)13/h2-4H,1H3,(H,11,12,13)
InChI Key
GPUIJBWDORWOPA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
0-5C
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
Yellow Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=5884
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=5884
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)