Merck
C12H316CECF9
Chemcia Scientific, LLC
6-Amino-3-iodo-2-methyl-benzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
277.06
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
6-amino-3-iodo-2-methylbenzoic acid
Inchi Code
1S/C8H8INO2/c1-4-5(9)2-3-6(10)7(4)8(11)12/h2-3H,10H2,1H3,(H,11,12)
InChI Key
NWUJRNVBMONXGY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
0-5C
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
Off-White Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=4163
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=4163
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)