Merck
C12H316CEB7C
Chemcia Scientific, LLC
3-Bromo-2H-indazole-6-carboxylic acid methyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥12,600
ベンダーカタログ番号: CC00-5489B-1G
¥12,600
21日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥12,600
About This Item
CAS番号:
分子量:
255.07
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: CC00-5489B-1G
¥12,600
21日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
methyl 3-bromo-2H-indazole-6-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H7BrN2O2/c1-14-9(13)5-2-3-6-7(4-5)11-12-8(6)10/h2-4H,1H3,(H,11,12)
InChI Key
NXMJEXMODINMIJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
0-5C
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
White Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=3469
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=3469
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)