Merck
C12H316CEB2C
Chemcia Scientific, LLC
2,4,5,6-Tetrahydro-cyclopentapyrazole-3-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
2 G
¥42,600
5 G
¥77,100
10 G
¥122,000
ベンダーカタログ番号: CC00-1094B-2G
¥42,600
21日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
2 G
¥42,600
5 G
¥77,100
10 G
¥122,000
About This Item
CAS番号:
分子量:
152.15
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: CC00-1094B-2G
¥42,600
21日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2,4,5,6-tetrahydrocyclopenta[c]pyrazole-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H8N2O2/c10-7(11)6-4-2-1-3-5(4)8-9-6/h1-3H2,(H,8,9)(H,10,11)
InChI Key
FCYBBDFUBSEGMX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
0-5C
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
Off-White Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=3374
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=3374
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)