Merck
C12H316CE788
Chemcia Scientific, LLC
7-Benzyloxycarbonylamino-hept-2-enoic acid methyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 MG
¥46,000
ベンダーカタログ番号: CC00-2360-50MG
¥46,000
21日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
50 MG
¥46,000
About This Item
分子量:
291.35
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: CC00-2360-50MG
¥46,000
21日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
methyl (Z)-7-(((benzyloxy)carbonyl)amino)hept-2-enoate
Inchi Code
1S/C16H21NO4/c1-20-15(18)11-7-2-3-8-12-17-16(19)21-13-14-9-5-4-6-10-14/h4-7,9-11H,2-3,8,12-13H2,1H3,(H,17,19)/b11-7-
InChI Key
YXIWHCCCQFKGHK-XFFZJAGNSA-N
保管温度
0-5C
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
Colorless Liquid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=2411
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=2411
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)