Merck
C12H316CE5F4
Chemcia Scientific, LLC
N-(2-Acetyl-4-bromo-phenyl)-acetamide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥27,600
5 G
¥76,000
10 G
¥143,900
25 G
¥248,800
ベンダーカタログ番号: CC00-1942-1G
¥27,600
21日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥27,600
5 G
¥76,000
10 G
¥143,900
25 G
¥248,800
About This Item
CAS番号:
分子量:
256.1
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: CC00-1942-1G
¥27,600
21日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
Iupac Name
N-(2-acetyl-4-bromophenyl)acetamide
Inchi Code
1S/C10H10BrNO2/c1-6(13)9-5-8(11)3-4-10(9)12-7(2)14/h3-5H,1-2H3,(H,12,14)
InChI Key
SGHNZIRCTDCQPX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
0-5C
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
Light Yellow Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=1637
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=1637
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)