Merck
C12H316CE531
Chemcia Scientific, LLC
5,6,7,8-Tetrahydropyrido[3,4-c]pyridazin-3(2H)-one hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥111,700
ベンダーカタログ番号: CC00-1733A-100MG
¥111,700
21日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥111,700
About This Item
分子量:
187.63
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: CC00-1733A-100MG
¥111,700
21日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
1,5,6,7-tetrahydropyrido[3,4-c]pyridazin-3(2H)-one hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H9N3O.ClH/c11-7-3-5-1-2-8-4-6(5)9-10-7;/h3-4,8-9H,1-2H2,(H,10,11);1H
InChI Key
ZMUZPUHKDDKEDJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
0-5C
Salt Data
HCl
Purity
99%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
Light Yellow Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=1172
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=1172
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)