Merck
CH4H987773E5
ChemBridge Corporation
tricyclo[3.3.1.1~3,7~]dec-2-ylideneacetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥16,700
ベンダーカタログ番号: 5344646-1G
¥16,700
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥16,700
About This Item
CAS番号:
分子量:
192.26
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 5344646-1G
¥16,700
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
tricyclo[3.3.1.1~3,7~]dec-2-ylideneacetic acid
Inchi Code
1S/C12H16O2/c13-12(14)6-11-9-2-7-1-8(4-9)5-10(11)3-7/h6-10H,1-5H2,(H,13,14)
InChI Key
WBWYSPVZLQQIAX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/5344646
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/5344646_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)